Stampa…
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906017-1G OR906017-250MG
APOSOR906017-1GEA 267 EUR
APOSOR906017-1G APOSOR906017-250MG
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid 98%
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,1720 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11043014
CAS Number: 53484-18-7