Stampa…
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906012-1G OR906012-250MG
APOSOR906012-1GEA 155 EUR
APOSOR906012-1G APOSOR906012-250MG
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 96%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₅H₃ClN₄
Peso molecolare: 154,5571 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697157
CAS Number: 23002-51-9