Stampa…
1,2-Benzisoxazol-6-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906008-1G OR906008-250MG
APOSOR906008-1GEA 488 EUR
APOSOR906008-1G APOSOR906008-250MG
1,2-Benzisoxazol-6-ol 95%
1,2-Benzisoxazol-6-ol
Formula: C₇H₅NO₂
Punto di ebollizione: 300 °C
Densità: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09999144
CAS Number: 65685-55-4