Stampa…
5-Bromo-6-methylpyrimidin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-5-bromo-6-methylpyrimidine
OR906006-100MG OR906006-1G OR906006-250MG
APOSOR906006-100MGEA 190 EUR
APOSOR906006-100MG APOSOR906006-1G APOSOR906006-250MG
5-Bromo-6-methylpyrimidin-4-amine 95%
5-Bromo-6-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₆BrN₃
Peso molecolare: 188,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00626351
CAS Number: 7752-48-9