Stampa…
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9060-5G OR9060-25G
APOSOR9060-5GEA 21.9 EUR
APOSOR9060-5G APOSOR9060-25G
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
1-Boc-4-cyanopiperidine
Formula: C₁₁H₁₈N₂O₂
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01861223
CAS Number: 91419-52-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III