Stampa…
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3-formylbenzonitrile
OR905987-1G OR905987-5G
APOSOR905987-1GEA 87.3 EUR
APOSOR905987-1G APOSOR905987-5G
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 98%
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde
Formula: C₈H₄ClNO
Peso molecolare: 165,5765 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460147
CAS Number: 165187-24-6