Stampa…
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyridin-3-yloxy)-phenylamine
OR905968-1G OR905968-250MG
APOSOR905968-1GEA 120 EUR
APOSOR905968-1G APOSOR905968-250MG
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline 95%
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,2100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07186369
CAS Number: 80650-45-9