2-Chloro-4-methoxypyrimidine-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905966-1G
OR905966-250MG
APOSOR905966-1GEA
179
EUR
APOSOR905966-1G
APOSOR905966-250MG
2-Chloro-4-methoxypyrimidine-5-carbonitrile 98%
2-Chloro-4-methoxypyrimidine-5-carbonitrile
Formula:
C₆H₄ClN₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16250650 CAS Number: 1106295-93-5 |