Stampa…
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905958-1G OR905958-5G
APOSOR905958-1GEA 150 EUR
APOSOR905958-1G APOSOR905958-5G
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₁NO₃
Peso molecolare: 169,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07377301
CAS Number: 90607-21-9