Stampa…
N-Metil-p-toluidina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905934-100G OR905934-25G
APOSOR905934-100GEA 43.5 EUR
APOSOR905934-100G APOSOR905934-25G
N-Metil-p-toluidina 98%
N-Metil-p-toluidina
Formula: C₈H₁₁N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025628
CAS Number: 623-08-5