6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905921-1G
OR905921-250MG
APOSOR905921-1GEA
364
EUR
APOSOR905921-1G
APOSOR905921-250MG
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole
Formula:
C₉H₁₀N₂O Peso molecolare: 162.19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07780793 CAS Number: 7746-29-4 |