Stampa…
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905916-1G OR905916-5G
APOSOR905916-1GEA 219 EUR
APOSOR905916-1G APOSOR905916-5G
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid 95%
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02253715
CAS Number: 386736-99-8