Stampa…
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR905907-1G OR905907-25G OR905907-5G
APOSOR905907-1GEA 132 EUR
APOSOR905907-1G APOSOR905907-25G APOSOR905907-5G
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₆ClN₃O₂
Peso molecolare: 187,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00834965
CAS Number: 1458-03-3