Stampa…
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic acid Benzyl ester, 1-Cbz-4-hydroxypiperidine, 1-Carbobenzoxy-4-piperidinol, 1-Carbobenzoxy-4-hydroxypiperidine, Benzyl 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidinol, 1-Cbz-4-piperidinol
OR9059-100G OR9059-25G
APOSOR9059-100GEA 179 EUR
APOSOR9059-100G APOSOR9059-25G
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₃
Peso molecolare: 235,29 g/mol
Punto di ebollizione: 167 °C/0,2mmHg
Densità: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863722
CAS Number: 95798-23-5