Stampa…
2-Thiazoleacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905873-1G OR905873-250MG
APOSOR905873-1GEA 589 EUR
APOSOR905873-1G APOSOR905873-250MG
2-Thiazoleacetic acid 95%
2-Thiazoleacetic acid
Formula: C₅H₅NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094168
CAS Number: 188937-16-8