Stampa…
4-Bromobutyryl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905872-100G OR905872-25G
APOSOR905872-100GEA 212 EUR
APOSOR905872-100G APOSOR905872-25G
4-Bromobutyryl chloride 97%
4-Bromobutyryl chloride
Formula: C₄H₆BrClO
Punto di ebollizione: 101 °C/37mmHg
Densità: 1,602 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000753
CAS Number: 927-58-2
UN: 3265
ADR: 8,II