Stampa…
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
OR905870-1G OR905870-5G
APOSOR905870-1GEA 234 EUR
APOSOR905870-1G APOSOR905870-5G
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate
Formula: C₈H₁₆O₃
Peso molecolare: 160,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040559
CAS Number: 82578-45-8