Stampa…
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905864-1G OR905864-250MG OR905864-5G
APOSOR905864-1GEA 173 EUR
APOSOR905864-1G APOSOR905864-250MG APOSOR905864-5G
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 240,2573 g/mol
Punto di fusione: 197…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00233883
CAS Number: 92149-07-0