Stampa…
5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR905856-1G OR905856-250MG
APOSOR905856-1GEA 84.1 EUR
APOSOR905856-1G APOSOR905856-250MG
5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
5-Amino-2-bromopyrimidine
Formula: C₄H₄BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07778608
CAS Number: 56621-91-1