4-tert-Butyl-2-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(tert-Butyl)-2-nitrophenol
Formula:
C₁₀H₁₃NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191888 CAS Number: 3279-07-0 |