5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905841-1G
OR905841-250MG
APOSOR905841-1GEA
807
EUR
APOSOR905841-1G
APOSOR905841-250MG
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole 97%
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole
Formula:
C8H13N3S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
118113-05-6 |