Stampa…
2,3-Dimethoxyquinoxaline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905834-1G OR905834-250MG
APOSOR905834-1GEA 683 EUR
APOSOR905834-1G APOSOR905834-250MG
2,3-Dimethoxyquinoxaline 95%
2,3-Dimethoxyquinoxaline
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068701
CAS Number: 6333-43-3