Stampa…
7-Chloro-4-chromanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905815-1G OR905815-5G
APOSOR905815-1GEA 115 EUR
APOSOR905815-1G APOSOR905815-5G
7-Chloro-4-chromanone 95%
7-Chloro-4-chromanone
Formula: C₉H₇ClO₂
Peso molecolare: 182,6000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09744054
CAS Number: 18385-72-3