4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905814-10G
OR905814-1G
OR905814-5G
APOSOR905814-10GEA
1020
EUR
APOSOR905814-10G
APOSOR905814-1G
APOSOR905814-5G
4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine ≥98%
4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine
Formula:
C₆H₂Cl₂N₂S Peso molecolare: 205,0645 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09965522 CAS Number: 699-89-8 |