Stampa…
Thiazole-5-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Cyanothiazole
OR905805-1G OR905805-250MG
APOSOR905805-1GEA 267 EUR
APOSOR905805-1G APOSOR905805-250MG
Thiazole-5-carbonitrile 95%
Thiazole-5-carbonitrile
Formula: C₄H₂N₂S
Peso molecolare: 110,1371 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797206
CAS Number: 25742-12-5