Ethyl 2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate
Formula:
C₁₀H₁₈O₃ Peso molecolare: 186.2500 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00095227 CAS Number: 5326-50-1 |