Stampa…
tert-Butyl-2-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylpiperidin-4-one, N-BOC protected, tert-Butyl 2-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR9058-1G OR9058-5G OR9058-25G
APOSOR9058-1GEA 26.3 EUR
APOSOR9058-1G APOSOR9058-5G APOSOR9058-25G
tert-Butyl-2-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Peso molecolare: 213,2735 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035608
CAS Number: 190906-92-4