Stampa…
1-Etil-2-pirrolidone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Etil-2-pirrolidone
OR905748-100G OR905748-1KG OR905748-500G
APOSOR905748-100GEA 53.9 EUR
APOSOR905748-100G APOSOR905748-1KG APOSOR905748-500G
1-Etil-2-pirrolidone 96%
1-Etil-2-pirrolidone
Formula: C₆H₁₁NO
Peso molecolare: 113,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003199
CAS Number: 2687-91-4