(S)-Butyl-2-aminopropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
H-Ala-OBu, (S)-Butyl 2-aminopropanoate
OR905744-10G
OR905744-1G
OR905744-5G
APOSOR905744-10GEA
326
EUR
APOSOR905744-10G
APOSOR905744-1G
APOSOR905744-5G
(S)-Butyl-2-aminopropanoate 95%
(S)-Butyl-2-aminopropanoate
Formula:
C₇H₁₅NO₂ Peso molecolare: 145,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12796122 CAS Number: 2885-02-1 |