5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905716-1G
OR905716-250MG
APOSOR905716-1GEA
539
EUR
APOSOR905716-1G
APOSOR905716-250MG
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine 98%
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine
Formula:
C₅H₆BrN₃ Peso molecolare: 188,03 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03861147 CAS Number: 56181-38-5 |