Methyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-methylthiophene-3-carboxylate
OR905711-1G
OR905711-5G
APOSOR905711-1GEA
328
EUR
APOSOR905711-1G
APOSOR905711-5G
Methyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 95%
Methyl-2-methylthiophene-3-carboxylate
Formula:
C₇H₈O₂S Peso molecolare: 156,2000 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12026360 CAS Number: 53562-51-9 |