Stampa…
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905706-1G OR905706-250MG
APOSOR905706-1GEA 224 EUR
APOSOR905706-1G APOSOR905706-250MG
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₄HCl₂NO₂S
Peso molecolare: 198,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909676
CAS Number: 62019-56-1