Stampa…
1-Boc-3-piperidone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9057-100G OR9057-25G OR9057-5G
APOSOR9057-100GEA 75.4 EUR
APOSOR9057-100G APOSOR9057-25G APOSOR9057-5G
1-Boc-3-piperidone 98%
1-Boc-3-piperidone
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Punto di fusione: 35…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631193
CAS Number: 98977-36-7