Stampa…
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine, 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
OR905698-10G OR905698-1G OR905698-25G
APOSOR905698-10GEA 133 EUR
APOSOR905698-10G APOSOR905698-1G APOSOR905698-25G
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂S
Peso molecolare: 174,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023233
CAS Number: 17119-73-2