Stampa…
2,5-Dimethoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905695-1G OR905695-5G
APOSOR905695-1GEA 66.7 EUR
APOSOR905695-1G APOSOR905695-5G
2,5-Dimethoxyphenol 95%
2,5-Dimethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00094237
CAS Number: 18113-18-3