Stampa…
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905682-1G OR905682-5G
APOSOR905682-1GEA 0 EUR
APOSOR905682-1G APOSOR905682-5G
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole 98%
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole
Formula: C₅H₆BrNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501629
CAS Number: 29947-24-8