Stampa…
2-Amino-3-methoxybenzonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905652-1G OR905652-250MG
APOSOR905652-1GEA 198 EUR
APOSOR905652-1G APOSOR905652-250MG
2-Amino-3-methoxybenzonitrile 96%
2-Amino-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09744022
CAS Number: 148932-68-7