Stampa…
2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905627-1G OR905627-250MG OR905627-5G
APOSOR905627-1GEA 130 EUR
APOSOR905627-1G APOSOR905627-250MG APOSOR905627-5G
2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 96%
2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Formula: C₈H₉ClN₂
Peso molecolare: 168,6200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797973
CAS Number: 1134529-25-1