Stampa…
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-8-methylsulphanyl-imidazo[1,2-a]pyrazine
OR905621-100MG OR905621-1G OR905621-250MG
APOSOR905621-100MGEA 274 EUR
APOSOR905621-100MG APOSOR905621-1G APOSOR905621-250MG
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98%
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₈H₉N₃S
Peso molecolare: 179,2422 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17215754
CAS Number: 1094070-46-8