Stampa…
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR905603-25G OR905603-5G
APOSOR905603-25GEA 235 EUR
APOSOR905603-25G APOSOR905603-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formula: C₇H₅BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09834823
CAS Number: 455280-00-9