3-Bromo-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrobromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C5H13Br2N Punto di fusione: 107…109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11109991 CAS Number: 5845-30-7 |