2-Amino-3-methoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905592-1G
OR905592-250MG
OR905592-5G
APOSOR905592-1GEA
178
EUR
APOSOR905592-1G
APOSOR905592-250MG
APOSOR905592-5G
2-Amino-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Amino-3-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09999245 CAS Number: 70127-96-7 |