Stampa…
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905574-1G OR905574-5G
APOSOR905574-1GEA 77 EUR
APOSOR905574-1G APOSOR905574-5G
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374904
CAS Number: 180748-30-5