Stampa…
2,2-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905516-1G OR905516-250MG
APOSOR905516-1GEA 98.9 EUR
APOSOR905516-1G APOSOR905516-250MG
2,2-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
2,2-Dimethylpyrrolidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09759233
CAS Number: 623580-01-8