Stampa…
Piroctone olamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2(1H)-pyridone Ethanolamine, 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
OR905511-25G OR905511-5G OR905511-100G
APOSOR905511-25GEA 219 EUR
APOSOR905511-25G APOSOR905511-5G APOSOR905511-100G
Piroctone olamine
Piroctone olamine
Formula: C₁₄H₂₃NO₂
Peso molecolare: 298,43 g/mol
Punto di ebollizione: 130…135 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01690792
CAS Number: 68890-66-4