Stampa…
Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
OR905460-10G OR905460-25G
APOSOR905460-10GEA 101 EUR
APOSOR905460-10G APOSOR905460-25G
Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride 95%
Ethyl-3-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Formula: C₇H₁₆ClNO₂
Peso molecolare: 181,6604 g/mol
Punto di fusione: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11844787
CAS Number: 85532-40-7