Stampa…
4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905458-1G OR905458-5G
APOSOR905458-1GEA 98.6 EUR
APOSOR905458-1G APOSOR905458-5G
4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002591
CAS Number: 156-39-8