Stampa…
Benzyl isocyanide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905439-1G OR905439-5G
APOSOR905439-1GEA 219 EUR
APOSOR905439-1G APOSOR905439-5G
Benzyl isocyanide 95%
Benzyl isocyanide
Formula: C₈H₇N
Peso molecolare: 117,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000004
CAS Number: 10340-91-7