Stampa…
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905437-1G OR905437-250MG
APOSOR905437-1GEA 393 EUR
APOSOR905437-1G APOSOR905437-250MG
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₀H₈ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02665228
CAS Number: 89096-75-3