Stampa…
4-Amino-N-methylphthalimide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-methylisoindoline-1,3-dione
OR905429-100G OR905429-25G OR905429-5G
APOSOR905429-100GEA 807 EUR
APOSOR905429-100G APOSOR905429-25G APOSOR905429-5G
4-Amino-N-methylphthalimide 98%
4-Amino-N-methylphthalimide
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012081
CAS Number: 2307-00-8